Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Nylaflo™ Nylon Membrane Disc Filters
A highly versatile laboratory membrane filter.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 66607
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03400kg
Codice prodotto. 17124591
  • 159.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 02-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Chemical compatibility with esters, bases, and alcohols naturally hydrophilic
  • HPLC certified
  • Provides assurance that the filter will not add artifacts to your analysis
  • For research use only
Specifica
Specifica
Nylon (Hydrophilic)
Non-sterile
127 μm
0.45 μm
100/Pk.
25 mm