Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Nylaflo™ Nylon Membrane Disc Filters
A highly versatile laboratory membrane filter.
141.00€ - 685.00€
Specifica
Materiale (membrana) | Nylon (Hydrophilic) |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Diametro (sistema metrico) membrana | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Diametro (sistema metrico) membrana | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17144591
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66609 |
0.45 μm | 90 mm |
685.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17184581
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66602 |
0.2 μm | 47 mm |
345.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 12-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17104591
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66604 |
0.2 μm | 142 mm |
374.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17114591
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66606 |
0.45 μm | 13 mm |
141.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17124591
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66607 |
0.45 μm | 25 mm |
159.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17134591
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66608 |
0.45 μm | 47 mm |
258.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 26-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17174581
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66601 |
0.2 μm | 25 mm |
169.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17154591
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66610 |
0.45 μm | 142 mm |
421.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 13-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17194581
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66603 |
0.2 μm | 90 mm |
685.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Chemical compatibility with esters, bases, and alcohols naturally hydrophilic
- HPLC certified
- Provides assurance that the filter will not add artifacts to your analysis
- For research use only
Specifica
Nylon (Hydrophilic) | |
Non-sterile |