Learn More
Masterflex™ Nylon Female Luer Fitting
Ensure process integrity with full material traceability. Cole-Parmer™ Nylon Female Luer Fitting are ideal for a variety of critical applications, including syringes or small tubing. These fittings are inspected to be free from contaminants, and are fully traceable.
17.52€ - 30.50€
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001
Materiale Nylon
Quantità confezione 25 Pack
Product Type Luer Fitting
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con Prezzo Quantità e disponibilità  
11745818
Vedere i documenti
Masterflex™
45502-00
Female luer x 1/16 in. hose barb adapter
20.35€
pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11710089
Vedere i documenti
Masterflex™
45502-20
Female luer x 1/4 in. hose barb adapter
21.35€
pezzi 25
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11789609
Vedere i documenti
Masterflex™
45505-76
Female luer x 1/4 to 28 in. UNF bottom sealing thread
30.50€
pezzi 25
Spedizione stimata: 19-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11715898
Vedere i documenti
Masterflex™
45502-04
Female luer x 1/8 in. hose barb adapter
17.52€
pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11848621
Vedere i documenti
Masterflex™
45502-08
Female luer x 3/16 in. hose barb adapter
20.25€
pezzi 25
Spedizione stimata: 02-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11726148
Vedere i documenti
Masterflex™
45502-22
Female luer x female luer adapter
26.44€
pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
All parts meet tight dimensional tolerances for increased reliability and process purity. ⁄'⁄'
  • Manufactured from 100% virgin raw materials in a Class 100,000 environment
  • In compliance with ISO 594-1 standards
  • Buona resistenza alle sostanze chimiche
  • °°
  • Sterilize by autoclave, ethylene oxide, or gamma irradiation
Specifica
Specifica
ISO 9001
Nylon
25 Pack
Luer Fitting
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Masterflex™ Nylon Female Luer Fitting