Learn More
Masterflex™ Raccordo Luer maschio in Nylon
Sterilizable male luer fitting available configured with a variety of fitting options. Cole-Parmer™ Nylon Male Luer Fitting has good chemical resistance.
14.70€ - 23.97€
Specifica
Materiale | Nylon |
---|---|
Quantità confezione | 25 Pack |
Product Type | Raccordo Luer maschio |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15371171
|
Masterflex™
45505-33 |
Da Luer maschio con anello di sicurezza integrato a portagomma da 1/8 in. con foro ampio |
17.60€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 23-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
13284910
|
Masterflex™
45505-02 |
Adatto a portagomma Luer maschio da 3/32 in. con anello di sicurezza |
20.25€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15279166
|
Masterflex™
45505-26 |
Adatto a portagomma Luer maschio da 1/8 in. | N/A | |||||||
15384134
|
Masterflex™
45505-72 |
Adatto a raccordo da Luer maschio a Luer maschio |
23.97€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Good chemical resistance
- Max temperature 455°F (235°C)
- Sterilize by autoclave, ethylene oxide, or gamma irradiation
Specifica
Nylon | |
25 Pack | |
Raccordo Luer maschio |
Titolo del prodotto
Masterflex™ Raccordo Luer maschio in Nylon