Learn More
Fisherbrand™ Membrane in nylon
Membrana naturalmente idrofilica ideata per imbibersi uniformemente pur conservando una resistenza superiore per filtrazioni generiche o saggi medici.
45.24€ - 99.75€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Colore | White |
Tipo di filtro | Microfilter |
Materiale | Nylon |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11714516
|
Fisherbrand™
0462A00021 |
0.22 μm | 13 mm | N/A | ||||||
11735315
|
Fisherbrand™
0462A00022 |
0.22 μm | 25 mm |
45.40€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11724516
|
Fisherbrand™
0464A00021 |
0.45 μm | 13 mm | N/A | ||||||
11745315
|
Fisherbrand™
0462A00023 |
0.22 μm | 47 mm |
94.80€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11755315
|
Fisherbrand™
0464A00022 |
0.45 μm | 25 mm |
45.24€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11765315
|
Fisherbrand™
0464A00023 |
0.45 μm | 1.85 in. |
99.75€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Membrana naturalmente idrofila
- Ideata per imbibersi uniformemente pur conservando una resistenza superiore per filtrazioni generiche o saggi medici
- Flessibile, durevole e antistrappo
- Autoclavabile a 135 °C
- Efficace compatibilità chimica con soluzioni acquose, alcoliche e solventi
Specifica
Autoclavable | |
Microfilter | |
Non-sterile | |
Hydrophilic | |
Plain Disc |
White | |
Nylon | |
Sterilizing filtration of aqueous solutions, organic solvents, Bacterial and particles removal (blood Glucose, Serum Cholesterol, drugs) | |
100 Pack | |
Yes |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Membrane in nylon