Learn More
Cole-Parmer™ Spazzole in nylon Utility
These low-cost, quality brushes are perfect for general-purpose cleaning. Cole-Parmer™ Utility Brushes feature a white plastic handle that won't support bacteria or hold water.
Marca:  Cole-Parmer™ 84550-30
12.07 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11735229
  • 13.05€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Durable brushes made with nylon bristles and a hard plastic handle
Specifica
Specifica
Utility Brush
Plastic
130 mm
140 mm
1 Ea.
Nylon
White
General-purpose cleaning
200 mm