Learn More
Cole-Parmer™ Spazzole in nylon Utility
These low-cost, quality brushes are perfect for general-purpose cleaning. Cole-Parmer™ Utility Brushes feature a white plastic handle that won't support bacteria or hold water.
13.05€ - 23.15€
Specifica
Product Type | Spazzola di servizio |
---|---|
Bristle Material | Nylon |
Materiale maniglia | Plastica |
Colore | Bianco |
Diametro (sistema metrico) setole | 130 mm |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) maniglia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) maniglia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11755229
|
Cole-Parmer™
84550-31 |
500 mm |
23.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11735229
|
Cole-Parmer™
84550-30 |
200 mm |
13.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Durable brushes made with nylon bristles and a hard plastic handle
Specifica
Spazzola di servizio | |
Plastica | |
130 mm | |
140 mm |
Nylon | |
Bianco | |
Pulizia generale | |
1 ciascuno |