missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent

Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate |
Intervallo percentuale saggio | 98% |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Formula molecolare | C11H16F6N5OP |
Quantità | 25 g |
Molecular Weight (g/mol) | 379.247 |
Peso formulazione | 379.25 |
Sicurezza e movimentazione

Identificativo prodotto
- O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N`,N`-tetramethyluronium hexafluorophosphate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 98%, Thermo Scientific Chemicals >
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto