Learn More
O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate |
CAS | 125700-67-6 |
Intervallo percentuale saggio | 99% |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Formula molecolare | C11H16BF4N5O |
Numero MDL | MFCD00077413 |
Quantità | 25 g |
Sinonimo | tbtu, 2-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 2-1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 2-1h-benzotriazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, n,n,n',n'-tetramethyl-o-benzotriazol-1-yl uronium tetrafluoroborate, o-1h-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-1h-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluroniumtetrafluoroborate, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetra methyluronium tetrafluoroborate |
InChI Key | JKEKMBGUVUKMQB-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | F[B-](F)(F)F.CN(C)C(ON1N=NC2=CC=CC=C12)=[N+](C)C |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Solido infiammabile Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H228-Solido infiammabile.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 99%, Thermo Scientific Chemicals >