Learn More
O-Cresolsulfonphthaleindi-(Methyl-Iminodiacetic Acid) Sodium Salt, Pure, special reagent for metals, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Specifica
Specifica
Colore | Purple |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 1 g |
Imballaggio | Recipiente in vetro |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- o-Cresolsulfonphthaleindi-(methyl-iminodiacetic acid) sodium salt
Titolo del prodotto
O-Cresolsulfonphthaleindi-(Methyl-Iminodiacetic Acid) Sodium Salt, Pure, special reagent for metals, Fisher Chemical™ >