Learn More
RETSCH O-ring
Collocati nella cavità del setaccio per analisi per offrire la massima stabilità e una tenuta ottimale quando utilizzati in setacci impilati. Questi o-ring per setacci per analisi sono disponibili in varie misure, in base al diametro del setaccio.
Marca:  RETSCH 05.114.0077
Codice prodotto. 10581153
  • 2.85€ / Pezzo
Spedizione stimata: 19-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Provides maximum stability and optimum sealing when used in sieve stacks
  • Available in several sizes, based upon the test sieve's diameter
Specifica
Specifica
1 ciascuno
200 mm
O-Ring