Learn More
RETSCH O-ring
Collocati nella cavità del setaccio per analisi per offrire la massima stabilità e una tenuta ottimale quando utilizzati in setacci impilati. Questi o-ring per setacci per analisi sono disponibili in varie misure, in base al diametro del setaccio.
2.80€ - 5.00€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) parte esterna | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) parte esterna | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10506232
|
RETSCH
05.114.0045 |
100 mm |
2.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10009672
|
RETSCH
05.114.0047 |
305 mm |
5.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10581153
|
RETSCH
05.114.0077 |
200 mm |
2.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Massima stabilità e tenuta ottimale quando utilizzati in setacci impilati
- Disponibili in diversi formati, in base al diametro del setaccio per analisi
Specifica
O-Ring | |
1 ciascuno |