Learn More
Fisherbrand™ Ancoretta di agitazione ottaedrica in PTFE
Azione di agitazione stabile. Queste ancorette di agitazione magnetiche in PTFE sono autoclavabili e includono un perno ad anello. Le superfici piatte forniscono una maggiore azione di miscelazione.
9.71€ - 28.65€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
Colore | Bianco |
Descrizione | Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE |
Forma | Ottaedrica |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11923574
|
Fisherbrand™
001.515 |
15 mm | 8 mm |
11.65€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11933574
|
Fisherbrand™
001.522 |
22 mm | 8 mm |
14.45€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 28-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12676316
|
Fisherbrand™
001.541 |
41 mm | 8 mm |
28.65€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11953574
|
Fisherbrand™
001.575 |
75 mm | 13 mm |
23.55€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 28-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11858872
|
Fisherbrand™
001.513.3 |
13 mm | 3 mm |
15.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11943574
|
Fisherbrand™
001.525 |
25 mm | 8 mm |
14.45€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11878872
|
Fisherbrand™
001.551 |
51 mm | 8 mm | N/A | ||||||
11517782
|
Fisherbrand™
001.551 |
51 mm | 8 mm |
21.40€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 28-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Ancoretta di agitazione magnetica stabile per impieghi generici
- Le superfici piatte forniscono una maggiore azione di miscelazione
- Tutte dispongono di perni centrali ad anelli
- Magneti AlNiCo-V con involucro in PTFE
- Autoclavabile
Specifica
Sì | |
Bianco | |
Ottaedrica |
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) | |
Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE | |
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Ancoretta di agitazione ottaedrica in PTFE