Learn More
Motic™ Widefield Eyepiece N-WF20X/13mm (ESD) for SMZ-171
Increases magnification to 20X. Motic™ Widefield Eyepiece N-WF20X/13mm (ESD) to your SMZ-171 to have more magnification (sold by 1 unit)
Marca:  Motic™ 1101001402741
Codice prodotto. 15227169
  • 122.72€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For use with SMZ-171 Series Microscopes
  • Magnification: 20X
  • Field Number: 13mm
  • ESD safe
Order Info
dimProductType
Specifica
Specifica
Ocular Widefield Eyepiece
13 mm
20X
1 Ea.
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Motic™ Widefield Eyepiece N-WF20X/13mm (ESD) for SMZ-171 > Product Type: Ocular; Magnification Power: 20X