Learn More
OHAUS™ Bilance Harvard Trip
Ideal for comparative weighing programs and centrifuge tube balancing. OHAUS Harvard Trip Balances employ a two-pan design based on the classic Roberval balance principle. They are commonly used to determine the difference in mass between two objects, rather than their absolute value.
Marca: OHAUS™ 80000004
464.05 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Le caratteristiche standard comprendono
- Masse scorrevoli integrate
- Smorzamento magnetico
- Piattaforma di pesata in acciaio inox
- Dimensioni piatto: 6 pollici (15.2 cm) di diametro
- Risoluzione: 0.1 g
- Capacità: 70.54 once (2000 g)
- Braccio superiore: 10 × 0.1 g
- Braccio inferiore (escluso modello a braccio singolo): 200 × 10 g
Order Info
È possibile raggiungere una pesatura fino a 2000°g utilizzando un set massa di calibrazione (S40214A, S40215A).
Servizi
Cinque anni
Specifica
6 in. | |
9.44 in. | |
5.9 in. | |
15 cm | |
24.1 cm | |
1550-SD | |
5.51 in. | |
5 anni | |
4.4 libbre, 2 kg | |
Mechanical Scale, 1550-SD | |
Bilancia a doppio piatto Harvard |
15.2 cm | |
10 x 0.1 g (asta superiore), 200 x 10 g (asta infe | |
22.8 cm | |
6.29 in. | |
Double beam 2000g capacity with optional weight set stainless steel plate | |
Acciaio inox | |
35.5 cm | |
Harvard Trip™ | |
0.100000 g | |
English (US), French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese (BR), Russian, Spanish (MX) |