Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oil Red O, Biological Stain Codice prodotto.: 15244664
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific Chemicals Oil Red O, Biological Stain
Codice prodotto. 15244664
25 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Codice prodotto. 15244664
Marca: Thermo Scientific Chemicals 189400250
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1320-06-5
Formula molecolare C26H24N4O
Molecular Weight (g/mol) 408.51
Numero MDL MFCD00003898
InChI Key HJAYEODIXUYVIC-LTFAAIOASA-N
Sinonimo C.I. 26125, Solvent Red 27
PubChem CID 6046885
SMILES CC1=CC=C(C)C(=C1)N=NC1=CC(C)=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C=C1C
Specifica
Materiale o nome chimico Oil Red O
IUPAC Name (1Z)-1-[[4-[(2,5-dimethylphenyl)diazenyl]-2,5-dimethylphenyl]hydrazinylidene]naphthalen-2-one
Peso formulazione 408.5
Quantità 25 g
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0449377 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/01/2023 Catalog Number
Numero di lottoA0393539 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number189401000,189400250
Numero di lottoA0395497 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number
Numero di lottoA0444372 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/07/2022 Catalog Number
Numero di lottoA0433484 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/09/2021 Catalog Number189401000,189400250
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Oil Red O, Biological Stain >