Learn More
3M™ Oil Sorbent Boom
A double boom with two, 4 inch scrims encased tubes of particulate sorbent material, secured by a UV resistant netting.
772.00€ - 975.00€
Specifica
Product Type Sorbent Boom
Colore Brown
Da utilizzare con (applicazione) Workplace Safety, Spill Prevention
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
17118650
Vedere i documenti
3M™
7000088228
100 mm 3 m
772.00€
pezzi 4
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17128650
Vedere i documenti
3M™
7000088229
200 mm 3 m
803.00€
pezzi 4
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17108650
Vedere i documenti
3M™
7000088226
200 mm 5 m
975.00€
pezzi 2
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Used to cover large spills, or as a precaution in areas where large spills may occur
  • Ideal for absorbing oil from areas where water may also be present
  • Link sorbent booms together by built-in connectors to deploy over large areas
  • UV-resistant to prevent deterioration and disintegration
  • Designed for long-term use in ditches, streams, rivers, lakes, docks, and piers
  • Cost-effective as oil, not water, is recovered
  • Can be used outside or in-plant
Specifica
Specifica
Sorbent Boom
Brown
Workplace Safety, Spill Prevention
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
3M™ Oil Sorbent Boom