Learn More
Oleic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Oleic acid is used as an emulsifying agent for facial creams and lotions, as an accelerator in the rubber industry, as an emollient, as a solubilizing agent in aerosol products and as a soldering flux in stained glass work for joining lead came. It is used in the preparation of oleates and lotions. It acts as intermediate for drilling and fracking fluids in the oil and gas industry. It finds application as an excipient in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Oleic acid |
Punto di fusione | 13°C to 14°C |
Colore | Colorless to Yellow |
Densità | 0.887 g/mL |
Punti di ebollizione | 286°C (100 mmHg) |
Indice di rifrazione | 1.461 |
Quantità | 5 g |
Beilstein | 1726542 |
Sensibilità | Air Sensitive |
Indice di Merck | 146828 |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
M29L018 | Certificato di analisi | 31/01/2025 | 031997.22,031997.06,031997.14 |
R29K020 | Certificato di analisi | 11/06/2024 | 031997.22,031997.06,031997.14 |
U02J022 | Certificato di analisi | 27/12/2023 | 031997.22,031997.06,031997.14 |
Y02I010 | Certificato di analisi | 11/11/2022 | 031997.22,031997.06,031997.14 |
10241834 | Certificato di analisi | 05/07/2022 | 031997.22,031997.06,031997.14 |