Learn More
Oleic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 10000270
Oleic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10000270
2.5 L
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Codice prodotto. 10000270
Marca: Fisher Chemical O/0200/17
Richiesta di formato massivo o personalizzato
C18H34O2, CAS Number-112-80-1, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, glycon ro, glycon wo, oleate, oleic acid, pamolyn 100, wecoline oo, z-octadec-9-enoic acid, 2.5L, 360 deg.C, CHEBI:16196, Colorless, 282.46g/mol, ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N, (Z)-octadec-9-enoic acid, 13 deg.C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-80-1
Formula molecolare C18H34O2
Molecular Weight (g/mol) 282.47
Numero MDL MFCD00064242
InChI Key ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Sinonimo oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acidVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 445639
ChEBI CHEBI:16196
IUPAC Name (Z)-octadec-9-enoic acid
SMILES CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Specifica
Punto di fusione 13°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 360°C
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 2.5 L
Densità vapore 9.7
Viscosità 39.1 mPaS at 20°C
Peso formulazione 282.46g/mol
Pressione del vapore 1mmHg 176
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Oleic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Titolo del prodotto
Oleic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™ >