Learn More
Thermo Scientific™ Primer Oligo(dT)18
Thermo Scientific Oligo(dT)18 Primer is a synthetic single-stranded 18-mer oligonucleotide with 5'- and 3'-hydroxyl ends.
79.00€ - 102.00€
Specifica
Product Type | Primer |
---|---|
Primer Length | 18-mer |
Shipping Condition | Dry Ice |
Concentrazione | 0.5 μg/μL |
Primer | Oligo dT |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10304690
|
Thermo Scientific™
SO131 |
60 μl (30 μg) |
79.00€
60µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10753741
|
Thermo Scientific™
SO132 |
120 μl (30 μg) |
102.00€
120µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Thermo Scientific Oligo(dT)18 Primer is a synthetic single-stranded 18-mer oligonucleotide with 5'- and 3'-hydroxyl ends. The primer is supplied as a ready-to-use, 20X concentrated aqueous solution.
Applications
• cDNA Synthesis
• RT-qPCR
• RT-PCR
Related products
Anchored Oligo dT (Cat. No. AB1247)
Random Hexamer Primer (Cat. No. SO142)
Specifica
Primer | |
Dry Ice | |
Oligo dT | |
Liquid |
18-mer | |
0.5 μg/μL | |
cDNA Synthesis |