Learn More
Ansell Guanti da esplorazione monouso non talcati Omega Pro-tech™
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
2 XL
Descrizione
- Purple
- Beaded cuff
- Non-sterile
- Nitrile contains no proteins
- Various sizes
Specifica
Specifica
Certificazione/Conformità | Complies with the requirements of the European Medical Gloves Standard EN 455 (Parts 1, 2 & 3), Glove Standard EN 420:2003 & EN 374 (Parts 1, 2 & 3:2003), ISO 9001:2008 & 13485:2003, 93/42/EEC Annex V and 89/686/EEC Article 11b certifications, Class I Medical Device conforming to MDD Directive 93/42/EEC and Category 3 - Complex Design Personal Protective Equipment conforming to PPE Directive 89/686/EEC, CE 0120 |
Classificazione | PPE category III |
Colore | Purple |
Monouso | Single-use |
Finitura esterna | Fingertip Textured |
Hand | Ambidestri |
Latex Free | Sì |
Materiale | Nitrile |
Powdered | Powder Free |
Product Type | Guanti per esami |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Ansell Guanti da esplorazione monouso non talcati Omega Pro-tech™ >