Learn More
Thermo Scientific™ OmniPac™ PCX-100 HPLC Columns
Separate hydrophobic cations using this solvent-compatible cation-exchange column.
637.53€ - 1173.00€
Specifica
Tipo di colonna Mixed Mode
Da utilizzare con (applicazione) Reversed Phase and Ion Exchange
Pressione max 4000 psi (275 bar)
Dimensione particelle 8.5 μm
Fase stazionaria Sulfonic Acid
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11341723
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
042193
50 mm
637.53€
Pezzo
Spedizione stimata: 13-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11321723
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
042189
250 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Separate hydrophobic cations using the solvent-compatible cation-exchange Thermo Scientific™ OmniPac™ PCX-100 Column. This polymer-based cation-exchange column is solvent compatible and stable over the entire pH range of 1-14. Solvents may be used to affect selectivity, solubilize otherwise insoluble samples, and to remove contaminants to prolong column lifetime. The OmniPac PCX-100 column is particularly well suited for the analysis of hydrophobic cationic analytes including amines, anilines, antidepressants, drugs, and metabolites (such as methotrexate and folic acid).
  • Composed of a solvent-compatible polymer-based microporous substrate agglomerated with a latex bead layer that carries the cation-exchange functionality
  • Ion exchange capacity of approximately 120 μeq/column
  • 100% solvent-compatible and should always be run with at least 1% organic solvent in the mobile phase
Specifica
Specifica
Mixed Mode
4000 psi (275 bar)
Sulfonic Acid
0 to 14
L46
Reversed Phase and Ion Exchange
8.5 μm
Spherical, Microporous Polymer
60 Å
4 mm