Learn More
Köttermann One Door Tall Storage Cabinet
This One Door Tall Storage Cabinet features a single door to protect stored equipment and utensils.
dietro preventivo
Specifica
Regolabile | No |
---|---|
Tipo di armadietto | Tall Storage |
Tipo di sportello | Hinged |
Finitura | Epoxy Coated |
Da utilizzare con (applicazione) | Storage |
Codice del prodotto | Marca | Lato del perno | N. di ripiani | Dimensioni (P x L x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lato del perno | N. di ripiani | Dimensioni (P x L x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17302089
|
Köttermann
301-00039 |
Left | 4 | 366 x 600 x 1920 mm |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
17322089
|
Köttermann
301-00045 |
Right | 4 | 366 x 600 x 1920 mm |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
17352089
|
Köttermann
301-00064 |
Right | 4 | 516 x 600 x 1920 mm |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
17312089
|
Köttermann
301-00043 |
Right | 3 | 366 x 600 x 1920 mm |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
Descrizione
- Tall, slender design expands storage with a small footprint
- Single door protects stored items
Specifica
No | |
Hinged | |
Storage | |
1 | |
None | |
White |
Tall Storage | |
Epoxy Coated | |
Yes | |
None | |
No | |
Steel |
Titolo del prodotto
Köttermann One Door Tall Storage Cabinet