Learn More
Buerkle™ LiquiSampler
Buerkle™ LiquiSampler for liquids, according to DIN EN ISO 15528. Made of ultra pure and chemically inert PTFE/FEP or PP for contamination-free sampling. Sampling from open and closed containers, barrels, tanks, silos, water courses. Suitable for all openings of at least 32 mm in diameter.
241.00€ - 703.00€
Specifica
Product Type | LiquiSampler |
---|---|
Include | Scraping Ring |
Tipo di maniglia | Button - one-handed use |
Colore | Transparent |
Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 15528 |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10759222
|
Buerkle™
5330-1060 |
150 mL | Polypropylene |
241.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10177581
|
Buerkle™
5330-2060 |
150 mL | PTFE, FEP |
380.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10115360
|
Buerkle™
5330-1100 |
250 mL | Polypropylene |
321.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10300061
|
Buerkle™
5330-2100 |
250 mL | PTFE, FEP |
507.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10637101
|
Buerkle™
5330-1200 |
500 mL | Polypropylene |
480.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10155310
|
Buerkle™
5330-2200 |
500 mL | PTFE, FEP |
703.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Practical one-handed use at the push of a button
- With scraping ring for marking of depth and cleaning
- Transparent
- Available in PTFE/FEP or PP transparent
- Point sampling, all-layer sampling and bottom sampling possible
- Suitable for all commercially available barrels and containers with opening of at least 32 mm in diameter
- Easy to clean
Specifica
LiquiSampler | |
Button - one-handed use | |
DIN EN ISO 15528 |
Scraping Ring | |
Transparent | |
32 mm |
Titolo del prodotto
Buerkle™ LiquiSampler