Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ Type II Medical Masks with Earloops
Pleated medical mask with anti-fog nose clip can be used during transport of contagious patients.
Marca:  Kolmi Hopen™ M14321-30
5.56 EUR valido fino al 2024-09-30
Usa il codice promo "21675" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17770179
  • 5.85€ / pezzi 60
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • High filtration media (polypropylene)
  • Two wide and comfortable elastic bands
  • Very soft polypropylene edges
  • Anatomical folding limits exposure to face
  • Integrated anti-fog nose bar
  • Fiberglass-free filter
  • Produced in ISO 8 clean room (particle and microbiological control)
Specifica
Specifica
Green
Polypropylene
CE, (EU) 2017/745, EN 14683:2019, AC:2019
Medical
Earloops
Pleated
Single-use
60 Pk.