missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ Type II Medical Masks with Earloops
Pleated medical mask with anti-fog nose clip can be used during transport of contagious patients.
5.85€ - 176.00€
Specifica
Fastening Type | Earloops |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Stile | Pleated |
Monouso | Single-use |
Da utilizzare con (applicazione) | Medical |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17760179
|
Kolmi Hopen™
M14311-30-2000 |
Blue |
176.00€
pezzi 2000 |
Spedizione stimata: 02-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17770179
|
Kolmi Hopen™
M14321-30 |
Green |
5.85€
pezzi 60 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
Descrizione
- High filtration media (polypropylene)
- Two wide and comfortable elastic bands
- Very soft polypropylene edges
- Anatomical folding limits exposure to face
- Integrated anti-fog nose bar
- Fiberglass-free filter
- Produced in ISO 8 clean room (particle and microbiological control)
Specifica
Earloops | |
Pleated | |
Medical |
Polypropylene | |
Single-use |