Learn More
Thermo Scientific™ I-Chem™ Open-Top Septa Caps, 24-414mm, bonded septa, bulk
GREENER_CHOICE
Choose this high-quality septa cap, which meets EPA performance-based specifications for Volatile Organic Analysis, to use with our septa vials, bottles and jars.
36.20€ - 134.00€
Specifica
Colore White
Materiale Polypropylene
Livello Unprocessed
Certificazione/Conformità Processed to meet EPA performance-based specifications for Volatile Organic Analysis; Manufactured under an ISO certified quality management system.
Closure Included Yes
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Dimensione chiusura Descrizione Materiale rivestimento interno N. per custodia Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensione chiusura Descrizione Materiale rivestimento interno N. per custodia Prezzo Quantità e disponibilità  
15384835
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
297-2400UB
24-400 mm Open top septum cap Bonded 0.060 in. thin PTFE-lined silicone septa 24
51.55€
pezzi 24
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15336116
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
S297-5300
53-400 mm Open top septum cap Bonded 0.045 in. PTFE-lined silicone septa 24
134.00€
pezzi 24
Spedizione stimata: 04-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16857356
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
S297-5800
58-400 mm Open top septum cap Bonded 0.045 in. PTFE-lined silicone septa 24 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12817110
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
297-2414
24-414 mm Open top cap None 24
36.20€
pezzi 24
Spedizione stimata: 04-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15454580
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
S297-3330
33-430 mm Open top septum cap Bonded 0.045 in. PTFE-lined silicone septa 24
54.35€
pezzi 24
Spedizione stimata: 04-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17670727
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
S297-2210
22-410 mm Open top septum cap Bonded 0.125 in. PTFE-lined silicone septa 24
80.60€
pezzi 24
Spedizione stimata: 04-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Septa Caps include a bonded-in 0.045 in. thick septa. The same high quality septa caps used on our Thermo Scientific VOA Vials, septa bottles and septa jars. Processed to meet EPA performance–based specifications for Volatile Organic Analysis.
  • White polypropylene open top cap with bonded PTFE-lined silicone septum
  • Septum permanently bonded to the cap
  • Catalog No 297-2414 is an open top cap without septum and can be used with Thermo Scientific loose septa with 24mm diameter
  • Processed to meet EPA Performance Based Specifications for Volatile Organic Analysis
Includes:
Cap only
Compatible with:
For use with Thermo Scientific VOA Vials, bottles and jars. 297-2414 closures are compatible with loose septa Cat. Nos. 288-0022, 288-0072, 288-0022BP and S24-400-S2.
Specifica
Specifica
White
Unprocessed
Yes
24 mm
Polypropylene
Processed to meet EPA performance-based specifications for Volatile Organic Analysis; Manufactured under an ISO certified quality management system.
Round
Open Top Cap