Learn More
Sartorius Puntali Optifit da100 a 5000 ul, sfusi in scatola
La combinazione ideale per i pipettatori
Marca: Sartorius 780300
15.91 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Alloggiamento e tenuta perfetti del puntale nel pipettatore per la massima precisione. Compatibile con la funzione Optiload nei pipettatori Picus, eLINE™, mLINE™ e Proline™ Plus, per un fissaggio ed espulsione del puntale leggero ed ergonomico.
- Puntali di precisione
- Garantiscono la massima accuratezza e precisione
- Compatibili con la maggior parte dei pipettatori conformi a
- ISO 8 Processo di produzione in camera sterile
- In poplipropilene vergine della massima qualità
- L’etichettatura informativa del rack migliora l’identificazione e la tracciabilità dei puntali: volume, numero di prodotto, numero di lotto
- Rack, vassoi e puntali sono riciclabili al 100%
- Confezionati in sacchetti richiudibili in scatole di cartone
- Interamente autoclavabili a 121°C per 20 minuti
Certifications
CE certified. Manufactured according to ISO 9001 and ISO 13485.
Specifica
Da 100 a 5000 μl | |
Non sterile | |
Sì | |
15cm | |
Esente da DNasi, RNasi, ATP ed endotossine | |
BUlk | |
Non-filtered Tips | |
Single-use | |
No | |
Polipropilene |
Non-filtered | |
Verde | |
5.9 in. | |
CE, ISO 9001, ISO 13485 | |
5000 μL | |
Puntale Optifit | |
Verde | |
Funzione Optiload nei pipettatori Biohit™ Picus, eLINE™, mLINE™ e Proline™ Plus, Sartorius eLINE, Sartorius mLINE, Sartorius Proline Plus | |
Optifit |