Learn More
Sartorius™ Puntali Optifit in confezione FlexiBulk
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Combine cost savings with saving space, improving usability and ensuring purity. ™™ μ
25.45€ - 54.15€
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485
Dichiarazioni di pulizia Esente da DNasi, RNasi, ATP ed endotossine
Da utilizzare con (applicazione) Per il lavoro di ogni giorno nei laboratori
Formato BUlk
Materiale Polipropilene
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Codice colore Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Codice colore Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15300645
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
LH-B790354
5 to 350 μL Arancione 5.4cm
54.15€
pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15310645
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
LH-B791004
10 - 1000 μl Blu scuro 7.15 cm
25.45€
pezzi 480
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15340645
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
LH-B791204
μ Viola 7.15cm
33.40€
pezzi 480
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15390635
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
LH-B790204
0.5 - 200 μl Giallo 5.1 cm
47.85€
pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15330645
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
LH-B791024
10 - 1000 μl Light Blue 6.85 cm
31.85€
pezzi 480
Spedizione stimata: 05-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Optifit Tips
  • Perfect fit and seal to ensure the highest possible accuracy and precision
  • Ergonomic and light tip attachment/ejection via the Optiload feature in Sartorius pipettes
  • Color coded for easy matching with suitable Sartorius pipettes
  • Wide bore tips available for better dispensing of difficult samples, such as viscous liquids
  • ™™™™™
  • Compliant with ISO 9001, ISO 14001 and ISO 13485 quality standards
FlexiBulk Packaging
  • Convenience and savings
    • Combines the low cost of bulk tips with saving space and improving usability
    • Reduces size of packaging up to 40% and cuts packaging waste by nearly 50%
    • Materials in the FlexiBulk pack are 100% suitable to be used as energy waste
    • &
    • Easy open/close lid for easy tip access and for protecting tips
  • Quality and purity
    • Includes the exact same, high-quality tips as other packaging options
    • Ensures tip purity with lot-specific certificates
    • Nonsterile tips are certified free of RNase, DNase and endotoxins
    • Manufactured under ISO Class 8 cleanroom conditions
    • Lid provides an airtight seal during transport and storage for secured purity
Specifica
Specifica
ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485
Per il lavoro di ogni giorno nei laboratori
Polipropilene
Esente da DNasi, RNasi, ATP ed endotossine
BUlk
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Sartorius™ Puntali Optifit in confezione FlexiBulk