Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1301 GC Capillary Column
Marca: Macherey-Nagel™ 726777.25
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
0.5 mm | |
0.32 mm | |
G1, G2, G38 | |
300°C to 320°C | |
25 m |
GC Capillary Column | |
Optima™ 1301 | |
Pesticide Analysis | |
0.25 μm | |
1 Each |
Titolo del prodotto
Macherey-Nagel™ Optima™ 1301 GC Capillary Column > Length: 25m; I.D.: 0.32mm; Film Thickness: 0.25um