Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 17 GC Capillary Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 726744.25
Codice prodotto. 10042951
  • 646.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
0.5 mm
0.32 mm
G1, G2, G38
320°C to 340°C
25 m
GC Capillary Column
Optima™ 17
Steroids Analysis, Pesticide Analysis, Drug Analysis
0.5 μm
1 Each
Titolo del prodotto
Macherey-Nagel™ Optima™ 17 GC Capillary Column > Length: 25m; I.D.: 0.32mm; Film Thickness: 0.5um