Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 Amine GC Capillary Column
Marca: Macherey-Nagel™ 726356.30
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
0.5 mm | |
0.32 mm | |
G1, G2, G38 | |
300°C to 320°C | |
30 m |
GC Capillary Column | |
Optima™ 5 Amine | |
Gas Chromatography (GC), Polyfunctional Amines Analysis | |
1.5 μm | |
1 Each |