Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 Amine GC Capillary Column
390.00€ - 861.00€
Specifica
Stationary Phase | Optima™ 5 Amine |
---|---|
Tipo USP | G1, G2, G38 |
Tipo | GC Capillary Column |
Da utilizzare con (applicazione) | Gas Chromatography (GC), Polyfunctional Amines Analysis |
Gamma di temperatura | 300°C to 320°C |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10082831
|
Macherey-Nagel™
726361.10 |
10 m | 0.1 mm | 0.4 μm |
390.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10471852
|
Macherey-Nagel™
726355.25 |
25 m | 0.2 mm | 0.35 μm |
697.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10154941
|
Macherey-Nagel™
726354.30 |
30 m | 0.25 mm | 0.5 μm |
697.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10286511
|
Macherey-Nagel™
726358.30 |
30 m | 0.25 mm | 1 μm |
697.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10012991
|
Macherey-Nagel™
726356.30 |
30 m | 0.32 mm | 1.5 μm |
744.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10566511
|
Macherey-Nagel™
726353.30 |
30 m | 0.32 mm | 1 μm |
744.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10640342
|
Macherey-Nagel™
726359.30 |
30 m | 0.53 mm | 1 μm |
861.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10680722
|
Macherey-Nagel™
726360.30 |
30 m | 0.32 mm | 0.25 μm |
744.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10388541
|
Macherey-Nagel™
726357.30 |
30 m | 0.53 mm | 3 μm |
861.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Specifica
Optima™ 5 Amine | |
GC Capillary Column | |
300°C to 320°C |
G1, G2, G38 | |
Gas Chromatography (GC), Polyfunctional Amines Analysis | |
1 Each |