Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ FFAP GC Capillary Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 726341.50
Codice prodotto. 10706322
  • 1090.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 26-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
0.5 mm
0.32 mm
G1, G2, G38
240°C to 250°C
50 m
GC Capillary Column
Optima™ FFAP
Gas Chromatography (GC), Free Carboxylic Acids
0.25 μm
1 Each
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Macherey-Nagel™ Optima™ FFAP GC Capillary Column > Length: 50m; I.D.: 0.32mm; Film Thickness: 0.25um