Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ FFAP GC Capillary Column
Marca: Macherey-Nagel™ 726344.30
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
0.5 mm | |
0.32 mm | |
G1, G2, G38 | |
240°C to 250°C | |
30 m |
GC Capillary Column | |
Optima™ FFAP | |
Free Carboxylic Acids Analysis, Free Carboxylic Acids | |
0.5 μm | |
1 Each |
Titolo del prodotto
Macherey-Nagel™ Optima™ FFAP GC Capillary Column > Length: 30m; I.D.: 0.32mm; Film Thickness: 0.5um