Learn More
Thermo Scientific™ Elettrodo pH a doppia giunzione Orion™ 9102DJWP
Work with the Thermo Scientific™ Orion™ 9102DJWP Double Junction pH Electrode, an accurate, reliable combination electrode with glass body.
Marca: Thermo Scientific™ 9102DJWP
177.58 EUR valido fino al 2025-03-31
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Work with the Thermo Scientific™ Orion™ 9102DJWP Double Junction pH Electrode, an accurate, reliable combination electrode with glass body. This electrode offers superior measurement stability, faster response, greater accuracy, longer life, least long-term drift and more reproducible results.
Includes:
- 60ml bottle of electrode fill solution, Orion 910008
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Elettrodo pH a doppia giunzione | |
Ceramica | |
Da 0 a 14 | |
Double Junction pH Electrode | |
Giunzione doppia Ag/AgCl | |
Conservare in soluzione di conservazione Orion pH 900011 | |
4.7 in. | |
0.47 in. |
Waterproof BNC | |
Corpo in vetro | |
Da 0 ° a 60 °C | |
3M KCl | |
0.02 | |
32°F to 140°F | |
120 mm | |
12 mm |