Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 9103BNWP Combination pH Electrode
Conduct applications with the accuracy and broad temperature range of this pH electrode, which includes widely used silver/silver chloride references.
Marca:  Thermo Scientific™ 9103BNWP
286.90 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10379830
  • 302.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Conduct applications with the accuracy and broad temperature range of the Thermo Scientific™ Orion™ 9103BNWP Combination pH Electrode, which includes widely used silver/silver chloride references.
Includes:
  • 60ml bottle of Orion filling solution, 900011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
With water proof connector
Ceramic
0 to 14
Combination Ag/AgCl pH Electrode, glass body, BNC waterprood connector
Standard pH Meter, BNC connector
0.02
16 mm
Waterproof BNC
Glass Body
0°C to 90°C
4M KCl with Ag/AgCl
Ag/AgCl
32°F to 194°F