Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 9103BNWP Combination pH Electrode
Conduct applications with the accuracy and broad temperature range of this pH electrode, which includes widely used silver/silver chloride references.
213.28€ - 302.00€
Specifica
Giunzione | Ceramic |
---|---|
Materiale | Glass Body |
Intervallo di pH | 0 to 14 |
Temperatura (sistema metrico) operativa | 0°C to 90°C |
Tipo di soluzione di riempimento | 4M KCl with Ag/AgCl |
Codice del prodotto | Marca | Tipi di connettore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipi di connettore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10379830
|
Thermo Scientific™
9103BNWP |
Waterproof BNC |
302.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10738591
|
Thermo Scientific™
9103SC |
Screw Cap | |||||||
Descrizione
Conduct applications with the accuracy and broad temperature range of the Thermo Scientific™ Orion™ 9103BNWP Combination pH Electrode, which includes widely used silver/silver chloride references.
Includes:
- 60ml bottle of Orion filling solution, 900011
Warranty: 6 months from date of purchase by Buyer or 12 from date of shipment from Seller, whichever is earlier.
Specifica
Ceramic | |
0 to 14 | |
4M KCl with Ag/AgCl | |
0.02 | |
16 mm |
Glass Body | |
0°C to 90°C | |
Ag/AgCl | |
32°F to 194°F |