Learn More
Thermo Scientific™ Elettrodo pH a doppia giunzione Orion™ 9110DJWP
Top-performance, semi-micro pH electrodes to measure samples as small as 0.2 mL.
Marca: Thermo Scientific™ 9110DJWP
253.96 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
electrode storage solution, 475ml, and 12 mm electrode storage bottle
Specifica
Elettrodo pH a doppia giunzione | |
Ceramica | |
0 to 14 | |
Double Junction pH Electrode | |
Giunzione doppia Ag/AgCl | |
32°F to 140°F |
Waterproof BNC | |
Corpo in vetro | |
Da 0 ° a 60 °C | |
3M KCl | |
0.02 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
The Academic Best Buy Book 2025
Browse exclusive prices for our academic customersCodice sconto: 25081Scade: 2025-12-31
- Diversi produttori
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now