Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 927006MD Glass ATC Probe
Automatically correct pH measurements for variation in electrode slope due to temperature change with this glass ATC probe.
Marca: Thermo Scientific™ 917006
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Automatically correct pH measurements for variation in electrode slope due to temperature change with the Thermo Scientific™ Orion™ 927006MD Glass ATC Probe. Available with three different connector options.
Note:Three different models are available to accommodate different Orion meters. MiniDIN version is compatible with older meters with use of an adapter cable.
Specifica
Glass body ATC Probe; For series A meter | |
Orion Star Series Meters | |
0°C to 100°C | |
0 to 14 | |
8 mm | |
120 mm | |
Store in air |
±1°C | |
Glass | |
ATC Probe, Glass | |
0.3 in. | |
4.7 in. | |
32°F to 212°F |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- QConnect Yellow
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: 5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone