Learn More
Thermo Scientific™ Elettrodi ionoselettivi (ISE) sensibili al gas per ammoniaca Orion™
Misurazioni rapide, affidabili e accurate dell'ammoniaca disciolta in soluzioni acquose con l'elettrodo ionoselettivo sensibile al gas per ammoniaca Scientific™ Orion™.
Marca: Thermo Scientific™ 9512BNWP
627.40 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Misurazioni rapide, affidabili e accurate dell'ammoniaca disciolta in soluzioni acquose con l'elettrodo ionoselettivo sensibile al gas per ammoniaca Thermo Scientific™ Orion™.
Ammonia is an important aspect of wastewater and environmental management. The 9512BNWP complies with SM 4500-NH3 D-1997 or E-1997; ASTM D1426-08 (B).
Features:
- 9512BNWP features a hydrophobic gas-permeable membrane technology for use with either loose membrane 951204 or pre-assembled membrane caps 951205. Good for samples with > 0.1 mg/L ammonia.
Solutions required:
- Standards
- 951006 0.1 M NH4Cl standard, 475 mL bottle
- 951007 1000 ppm ammonia as nitrogen standard, 475 mL bottle
- 951207 100 ppm ammonia as nitrogen standard, 475 mL bottle
- ISA
- 951211 Ammonia ISA with blue dye, 475 mL bottle
- Electrode fill solution
- 951202 Electrode filling solution, 60 ml bottle
- Storage solution
- 951213 Ammonia electrode storage solution, 475 mL bottle
Consumables required:
- Membranes
- 951204 Loose membranes for standard electrodes, box of 20
- 951205 Bonded membranes for standard electrodes, pack of 3
- Items included with
- 951202 Electrode filling solution, 60 mL 1 bottle
- 951204 Loose membranes, box of 20. 2 boxes
Warranty period:
- 12 months from date of purchase
Specifica
BNC impermeabile | |
5,87in. | |
15,1 cm | |
Resina epossidica | |
da 32 °F a 122 °F | |
0° to 50°C |
Elettrodo ionoselettivo sensibile al gas per ammoniaca | |
29,5in. | |
75 cm | |
Intervalli: da 1,0 a 5 x 10E7M | |
Sensibile al gas per ammoniaca combinato | |
Ammonia Gas-Sensing ISE Electrode |
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.