Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ Reaction/Digestion Tubes and Liquid Reagents
Perform colorimetric testing including fluoride, COD, total nitrogen and total phosphate using the Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Liquid Reagents, Digestion and Reaction Tubes.
Marca: Thermo Scientific™ CODH00
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Digestion Tubes, Reaction Tubes and Liquid Reagents with Orion™ AQUAfast colorimeters and Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis and UV-Vis spectrophotometers. Digestion and reaction tubes contain the precise amount of reagent, are made of special optical glass and fit the Orion™ AQUAfast COD165 thermoreactor. Digestion tubes measure COD, total nitrogen and total phosphate. Reaction tubes measure ammonia, nitrate and phosphate. Liquid reagents mix quickly and easily in solution and measure fluoride (SPADN), hydrazine and pH.
Changes in nutrient levels can alter the delicate balance in ecosystems and contaminate drinking water. Tube tests make it easy to determine concentrations of species in samples.
Digestion tube tests and reaction tube tests are preprogrammed in the Orion AQ3700 meter. Some of the listed tests have only liquid components, like our AC2009 SPADNS test for fluoride, and some have liquid and powder or liquid and tablet reagents.
Specifica
AQUAfast COD 0-1500 ppm digestion tubes, 25 pack | |
Digestion Tube | |
25 Dichromate/H2SO4 Digestion Tubes | |
0 to 1500mg/L O2 | |
Dichromate/H2SO4 |
Wastewater: ASTM D1252-06 (B) / Standard Methods 5220 D-1997 / ATP EPA-approved Orion Method CODH00 | |
Orion AquaMate Vis and UV-Vis Spectrophotometers, Orion AQUAfast AQ4000 Colorimeter, Orion AQUAfast | |
25 Tubes | |
AQUAfast COD165 Thermoreactor (Cat. No. COD165) | |
COD |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- cancerogenicità Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: sulphuric acid, mercury sulphate, disilver(I) sulphate, potassium dichromate