Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ Reaction/Digestion Tubes and Liquid Reagents
Perform colorimetric testing including fluoride, COD, total nitrogen and total phosphate using the Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Liquid Reagents, Digestion and Reaction Tubes.
Marca: Thermo Scientific™ AC2009
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Digestion Tubes, Reaction Tubes and Liquid Reagents with Orion™ AQUAfast colorimeters and Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis and UV-Vis spectrophotometers. Digestion and reaction tubes contain the precise amount of reagent, are made of special optical glass and fit the Orion™ AQUAfast COD165 thermoreactor. Digestion tubes measure COD, total nitrogen and total phosphate. Reaction tubes measure ammonia, nitrate and phosphate. Liquid reagents mix quickly and easily in solution and measure fluoride (SPADN), hydrazine and pH.
Changes in nutrient levels can alter the delicate balance in ecosystems and contaminate drinking water. Tube tests make it easy to determine concentrations of species in samples.
Digestion tube tests and reaction tube tests are preprogrammed in the Orion AQ3700 meter. Some of the listed tests have only liquid components, like our AC2009 SPADNS test for fluoride, and some have liquid and powder or liquid and tablet reagents.
Specifica
AQUAfast fluoride SPADNS liquid reagent, 50 tests | |
Liquid | |
Kit: SPADNS Reagent Solution, Fluoride Standard, Syringes | |
0.05 to 2mg/L F | |
SPADNS |
Drinking Water: Standard Methods 4500-F- D / ATP EPA-approved Orion Method AC2009; Wastewater: Standard Methods 4500-F- D-1997 / ATP EPA-approved Orion Method AC2009 | |
Orion AquaMate Vis and UV-Vis Spectrophotometers, Orion AQUAfast AQ4000 Colorimeter, Orion AQUAfast | |
50 Tests | |
AQUAfast 24mm round vials (Cat. No. AC2V24) | |
Fluoride |
Sicurezza e movimentazione
- AQUAfast II SPADNS w/ Arsenite for Fluoride
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: hydrochloric acid, sodium arsenite