Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Chloride Electrodes
Easily and reliably analyze free chloride ions in aqueous solutions. Provides quick, accurate and economical measurements.
Marca:  Thermo Scientific™ 9417BN
528.70 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10171111
  • 663.30€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Easily and reliably analyze free chloride ions in aqueous solutions. Provides quick, accurate and economical measurements.
  • Calibration standards: 941706 (0.1M NaCl); 941707 (100ppm Cl); 941708 (1000ppm Cl)
  • Required ISA: 940011 or 941709/CISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
BNC
w/ BNC connector
Combination Ion Selective Electrode
Solid State Half-Cell
Chloride electrodes can be used on any ISE meter with a BNC connection The electrodes can also be used on meters with a variety of inputs when an adapter cable is used.