Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Chloride Ion Selective Electrodes
Easily and reliably analyze free chloride ions in aqueous solutions. Provides quick, accurate and economical measurements.
633.15€ - 833.15€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Chloride electrodes can be used on any ISE meter with a BNC connection The electrodes can also be used on meters with a variety of inputs when an adapter cable is used.
Tipo Elettrodo ionoselettivo combinato
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Descrizione Tipi di connettore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Tipi di connettore Prezzo Quantità e disponibilità  
10171111
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
9417BN
Solid State Half-Cell BNC
663.30€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10430063
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
9417SC
Solid State Half-Cell Screw Cap
633.15€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10599511
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
9617BNWP
Ionplus Sure-Flow combinato allo stato solido BNC impermeabile
833.15€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Chloride electrodes can be used on any ISE meter with a BNC connection The electrodes can also be used on meters with a variety of inputs when an adapter cable is used.
Elettrodo ionoselettivo combinato
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Orion™ Chloride Ion Selective Electrodes