Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Cupric Electrodes
Measure cupric ions in aqueous solutions quickly, simply, accurately and economically.
Marca:  Thermo Scientific™ 9429BN
752.25 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10450063
  • 943.70€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Measure cupric ions in aqueous solutions quickly, simply, accurately and economically with the Thermo Scientific™ Orion™ Cupric Electrodes.
No separate reference electrode is needed with this electrode, making it convenient to use with small sample volumes.
  • Calibration Standards Catalog number: 0.1 M Cu(NO3)2/942906
  • Required ISA Catalog number: 940011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
BNC
Free-flowing liquid junction assures stable, drift-free potentials
Combination Ion Selective Electrode
With BNC connector
ISE Meters