Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Cupric Electrodes
Measure cupric ions in aqueous solutions quickly, simply, accurately and economically.
943.70€ - 1055.25€
Specifica
Giunzione Free-flowing liquid junction assures stable, drift-free potentials
Da utilizzare con (apparecchiatura) ISE Meters
Tipo Combination Ion Selective Electrode
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Tipi di connettore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipi di connettore Prezzo Quantità e disponibilità  
10450063
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
9429BN
BNC
943.70€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10131211
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
9429SC
Screw Cap
954.75€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10049150
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
9629BNWP
Waterproof BNC
1055.25€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Measure cupric ions in aqueous solutions quickly, simply, accurately and economically with the Thermo Scientific™ Orion™ Cupric Electrodes.
Features
9629BNWP is a combination electrode with a Sure-Flow™ junction that allows easy cleaning. When conventional electrode junctions clog, the Sure-Flow junction can be opened and flushed clean simply by pressing the cap.
Cupric half cell electrodes 9429BN and 9429SC are to be used with the Orion 900200 sure flow double junction electrode.
9429SC requires a separate electrode cable with a screw cap connector.
Solutions required
Standards
942906     0.1 M cupric standard, 475 mL bottle
ISA
940011     ISA for cupric measurements, 475 mL bottle
Electrode fill solution
900002     Inner chamber filling solution for the double junction reference electrode, 5 x 60 mL bottles
900003     Outer chamber filling solution for the double junction reference electrode, 5 x 60 mL bottles
900063     Optimum Results D electrode filling solution, 5 x 60 mL bottles
Items included with
9429BN & 9429SC
948201     Polishing strip. Qty 2.
9629BNWP
900063     Optimum Results D electrode filling solution, 60ml 1 bottle
948201     Polishing strip. Qty 1.
Warranty period
12 months from date of purchase
Specifica
Specifica
Free-flowing liquid junction assures stable, drift-free potentials
ISE Meters
Combination Ion Selective Electrode