Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Epoxy Bodied Polarographic Dissolved Oxygen Electrodes
Use this dissolved oxygen (DO) probe, featuring automatic temperature compensation and convenient screw-on membrane caps, in the lab or in the field.
855.26€ - 899.48€
Specifica
Deriva | ∼0.1%/day |
---|---|
Sovrapressione max | 6 bar |
Flusso campione min. | 10 cm/sec. |
Consumo di ossigeno | 0.008μg/h (mg/L)-1 at 20°C |
Tempo di risposta | 90% of final value in 10 sec. |
Codice del prodotto | Marca | Collegamenti | Lunghezza (sistema imperiale) cavo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Collegamenti | Lunghezza (sistema imperiale) cavo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10245822
|
Thermo Scientific™
083005MD |
9-pin MiniDIN | 4.9 ft. |
855.26€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10193082
|
Thermo Scientific™
083010MD |
9-pin MiniDIN | 9.8 ft. |
899.48€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Use the Thermo Scientific™ Orion™ DO Probe for Lab or Field wherever you need durability and accuracy for dissolved oxygen measurements. This instrument features automatic temperature compensation and convenient screw-on membrane caps.
Orion DO Probe Orion 083005MD is used with Orion Star™ Series meters. Cable length: 1.5m, 9-pin MiniDIN connector.
Orion DO Probe Orion 083010MD: Cable length: 3m, 9-pin MiniDIN connector.
Orion DO Probe Orion 083025MD: Cable length: 10m, 9-pin MiniDIN connector.
Recommended for:
For laboratory/field
Warranty: 12 months from date of purchase by Buyer or 18 months from date of shipment from Seller, whichever is earlier.
Specifica
∼0.1%/day | |
10 cm/sec. | |
90% of final value in 10 sec. | |
9-pin MiniDIN | |
0°C to 50°C |
6 bar | |
0.008μg/h (mg/L)-1 at 20°C | |
Dual Thermally Separated | |
-5°C to +50°C |