Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Gas-Sensing ISE membranes
Choose from loose or preassembled membranes for ease of use with Thermo Scientific™ Orion™ Gas-Sensing ISE membranes.
Marca:  Thermo Scientific™ 951214
Dettagli aggiuntivi : Peso : 25.00000kg
Codice prodotto. 10554454
  • 126.00€ / pezzi 20
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Choose from loose or preassembled membranes for ease of use with Thermo Scientific™ Orion™ Gas-Sensing ISE membranes.
Fresh membranes provide optimum performance with gas-sensing ion selective electrodes. Ammonia electrodes require different membranes if using standard electrode or high performance ammonia electrode.
Specifica
Specifica
Membrana per elettrodo ionoselettivo sensibile al gas
High Performance Ammonia Electrode 9512HPBNWP, 9512HP
Gas-Sensing ISE Membrane