Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Gas-Sensing ISE membranes
Choose from loose or preassembled membranes for ease of use with Thermo Scientific™ Orion™ Gas-Sensing ISE membranes.
79.90€ - 238.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10408532
|
Thermo Scientific™
950204 |
Carbon Dioxide Electrode 9502BNMP |
204.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10292441
|
Thermo Scientific™
951204 |
Standard Ammonia Electrode 9512BNWP, 9512 |
143.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10758971
|
Thermo Scientific™
951205 |
Standard Ammonia Electrode 9512BNWP, 9512 |
182.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10554454
|
Thermo Scientific™
951214 |
High Performance Ammonia Electrode 9512HPBNWP, 9512HP |
126.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10165673
|
Thermo Scientific™
951215 |
High Performance Ammonia Electrode 9512HPBNWP |
79.90€
pezzi 3 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11762178
|
Thermo Scientific™
954604 |
Nitrogen Oxide Electrode |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Choose from loose or preassembled membranes for ease of use with Thermo Scientific™ Orion™ Gas-Sensing ISE membranes.
Fresh membranes provide optimum performance with gas-sensing ion selective electrodes. Ammonia electrodes require different membranes if using standard electrode or high performance ammonia electrode.
Specifica
Gas-Sensing ISE Membrane |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.